Tisk…
Rukavice odolné proti protržení, Check & Go Green PU 5
Dodavatel: HONEYWELL SAFETY
2332545/8 2332545/10 2332545/7 2332545/9 2332545/11
112-4657EA 0 CZK
112-4657 112-4654 112-4656 112-4658 112-4655
Rukavice odolné proti protržení, Check & Go Green PU 5
Rukavice
Tyto úpletové rukavice jsou vyrobeny z polyamidu/vláken HPPE/elastanu a skleněných vláken (vnější strana), oblast dlaně je krytá vrstvou zeleného PU. Ideální pro manipulaci s ostrými předměty v olejnatém a mastném prostředí.
  • Díky pevnému úpletu (gauge 13) jsou rukavice perfektně vyztuženy, nepropouští nečistotu a nabízí dobrou hmatovou zručnost
  • Prodyšná zadní strana poskytuje dobré odvětrání
  • Povrchová úprava z PU v oblasti dlaně a konců prstů zajišťuje odolnost proti oděru a ochranu před olejnatými látkami
  • Kompozitní vlákno plně chráněné vrstvou polyamidu zvyšuje odolnost proti proříznutí
  • Barevné rozlišení v oblasti horní strany ruky a barevný povrch umožňují bezpečnostním manažerům a pracovníkům rychle rozpoznat úroveň ochrany proti protržení pouhým okem
Typické oblasti použití: automobilový průmysl a výroba součástek, výroba a konstrukce letadel, catering, energetický průmysl a výroba elektřiny, sklářský průmysl, zpracování kovů, papírenský průmysl, logistika a údržba.
Gauge: 13
Colour: White/green
EN 388 (4543); Cat. II
Certifikace: EN 388:2016 (3X43C); kat. II