Tisk…
Analyzátor vlhkosti, MA37
Dodavatel: Sartorius
611-2888EA 132360 CZK
611-2888
Analyzátor vlhkosti, MA37
Analyzátory Analyzátory vlhkosti
Kompaktní analyzátor vlhkosti se snadným rozhraním a rychlým zobrazením opakovatelných výsledků.
  • snadné sledování průběhu procesu díky indikátoru stavu
  • rychlé vyhřívání pomocí výkonných topných prvků zkracuje celkovou dobu procesu
  • konstrukce BetterClean umožňuje uživateli vyjmout desku komory a topný modul a vložit je do myčky
  • automatické rozeznání mini-USB a tiskárny pro datovou komunikaci
Analyzátor pro běžné denní úkoly je navržený pro vyšší efektivnost a současné zjednodušení obsluhy od nastavení parametrů přes proces ohřevu až po závěrečné čištění.