Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, sterilní, Polynit Heatseal
Dodavatel: CONTEC
PN-99IR LWPS0007 LWPS0006 LWPS1004
115-2145EA 26940 CZK
115-2145 115-1862 CONTLWPS0006 CONTLWPS1004
Utěrky pro čisté prostory, sterilní, Polynit Heatseal
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky sterilní do čistých prostor
100% nepromokavé pletené polyesterové ubrousky se zatavenými okraji.
  • Ověřeno jako sterilní na 10⁻⁶ SAL
  • Praná pletená 100% polyesterová tkanina pro extrémně nízkou úroveň částic a vláken
  • Extrémně nízké množství částic, vláken a zbytků
  • Laserem řezaný, utěsněný okraj zabraňuje uvolnění vláken
  • Vyprané a zabalené v čisté místnosti ISO třídy 4
Sterilní ubrousky Polynit Heatseal jsou vyrobeny ze 100% pleteného polyesteru, který je řezán laserem, aby spojil vlákna na okrajích ubrousku. To vytváří velmi čistý neabrazivní okraj, který umožňuje plné využití povrchu utěrky. Ubrousky jsou odolné vůči chemikáliím a mají výjimečně nízký obsah částic a extrahovatelných zbytků, díky čemuž jsou ideální pro kritické čištění.aning.
Ubrousky jsou ozářeny gama zářením a jsou validovány podle směrnic AAMI na 10⁻⁶ SAL, takže je lze používat v čistých prostorách pro vědu o životě nejvyšší kvality.
Doporučeno pro prostředí třídy A/B nebo ISO třídy 5.