Tisk…
Tyčinky, mikrovlákno
Dodavatel: Texwipe
TX758MD TX714MD TX761MD
115-1897EA 2660 CZK
115-1897 115-1895 115-1899
Tyčinky, mikrovlákno
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Tyčinky z mikrovlákna řady Texwipe jsou vyrobeny z nejčistšího mikrovlákna, 100% polyester bez obsahu nylonu. Kompletní konstrukce tepelné vazby eliminuje kontaminaci lepidlem.
  • Kódované šarží pro dohledatelnost a kontrolu kvality
  • Rukojeť ze 100% panenského polypropylenu
Kompletní tepelná vazba eliminuje kontaminaci lepidlem. Vyprány v čistých prostorech zajišťuje velmi nízkou úroveň částic, netěkavých reziduí a iontů a jsou vyvinuté tak, aby poskytovaly lepší absorpční schopnosti a rychlé sací schopnosti. Úklid bez zanechání pruhů na površíchMore Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Délka hlavy 11 mm 26 mm 17 mm
Šířka hlavy 3,2 mm 13 mm 6,8 mm
Délka držadla 60 mm 102 mm 145 mm
Šířka držadla 2,2 mm 5 mm 3,2 mm