Tisk…
70% isopropanol, filtrovaný, Contec®
Dodavatel: CONTEC
FBT170I FBC570I
CONTFBT170IEA 6660 CZK
CONTFBT170I CONTFBC570I
70% isopropanol, filtrovaný, Contec®
Prostředky čistící Dezinfekční prostředek
Obsahuje roztok 70% obj. isopropanolu a vyčištěné vody (HPW), tento produkt je připravený k použití a tak eliminuje náklady na míchání a filtraci. Používá se pro dezinfekci rukou v rukavicích a také jako povrchový dezinfekční prostředek, zejména pokud se používá ve spojení s ubrousky Contec®.
  • filtrováno přes 0,2 µm filtr
  • vhodné pro tvrdé povrchy čistých prostor, izolátorů a boxů s laminárním prouděním
Upozornení: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.