Tisk…
VWR® Standard Line, Láhve širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: LAB3 OWN PRODUCTION
331-0155EA 2920 CZK
331-0155 331-0161 331-0165 331-0167
VWR® Standard Line, Láhve širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
PET, čirý.
  • Každá láhev má průměr hrdla 34 mm
  • uzávěr s ochrannou pojistkou
  • vyrobeno z PET potravinářské kvality
Pro základní odběr vzorků. Nesterilní, lehké, kulaté nebo hranaté. Všechny uzávěry jsou z HDPE.
Upozornení: Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.