Tisk…
VWR® Standard Line, Láhve úzkohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
331-0094EA 4060 CZK
331-0094 331-0095 331-0096 331-0098 331-0099 331-0295 331-0296 331-0297 331-0317 331-0318 331-0319
VWR® Standard Line, Láhve úzkohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
PET, s nebo bez PP šroubovacích uzávěrů.
  • každá láhev má průměr hrdla 28 mm
  • zelené zbarvení chrání materiály citlivé na světlo
  • vyrobeno z PET potravinářské kvality
Pro základní odběr vzorků. Nesterilní, lehký a kulatý.
Upozornení: Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.