Tisk…
Váhy průmyslové gastro, Valor® 2000
Dodavatel: OHAUS
30072346 30072347 30072316 30072318 30072317 30072349 30072315 30072348
611-4392EA 9170 CZK
611-4392 611-4393 611-4389 611-4391 611-4390 611-4395 611-4388 611-4394
Váhy průmyslové gastro, Valor® 2000
Váhy
Kompaktní vodotěsné váhy pro potravinářský průmysl. Součástí váhy je klávesnice se dvěma funkčními tlačítky u modelů V22PWE a se čtyřmi tlačítky u modelů V22XWE, výškově nastavitelné nožky, libela a krytka s pružinou chránící konektor před vlhkostí a namočením při omývání váhy. Váha Valor® 2000 má dva LED displeje, jeden vpředu a druhý vzadu a díky tomu s ní mohou pracovat dvě osoby současně. Je možná volba mezi plastovým nebo nerezovým provedením, modely v nerezovém provedení mají navíc aplikaci pro kontrolní vážení.
  • Stabilizační časy 0,5 s
  • Konstrukce Flow Thru™ chrání váhu před poškozením vodou – voda odtéká a zajišťuje, že váha zůstane čistá a funkční
  • Silná polykarbonátová klávesnice je odolná proti nárazu a proražení
  • Snadno se čistí a sanitární design podporuje systémy certifikované HACCP
  • Rukojeť a dobíjecí olověná baterie s dobou nepřetržitého provozu až 50 hodin, což umožňuje přenosný provoz