Tisk…
Váhy průmyslové, Valor® 4000
Dodavatel: OHAUS
30035653 30035654 30035655 30035656 30035663 30035664 30035665 30035666 30072307 30072308 30072309 30072310 30072311 30072312 30072313 30072314
OHAU30035653EA 16860 CZK
OHAU30035653 OHAU30035654 OHAU30035655 OHAU30035656 611-3708 611-3709 611-3710 611-3711 611-4380 611-4381 611-4382 611-4383 611-4384 611-4385 611-4386 611-4387
Váhy průmyslové, Valor® 4000
Váhy
Kompaktní vodotěsné váhy pro potravinářský průmysl. Součástí váhy je klávesnice se čtyřmi funkčními tlačítky, výškově nastavitelné nožky, libela a krytka s pružinou chránící konektor před vlhkostí a namočením při omývání váhy. Váha Valor® 4000 má dva LED displeje, jeden vpředu a druhý vzadu a díky tomu s ní mohou pracovat dvě osoby současně.
  • doba stabilizace 0,5 sekund
  • Flow Thru™ design chrání váhy před poškozením v případě namočení - voda je odváděna speciálními kanálky a váha zůstává čistá a funkční
  • infračervený snímač v zadní části váhy umožňuje funkci tárování
  • klávesnice z polykarbonátu je odolná proti poškrábání i propíchnutí
  • snadné čištění a čistý design usnadňuje naplnění požadavků systému HACCP
  • při funkci kontrolního vážení je zapnuta signalizace červené/žluté/zelené LED diody
  • váhy mají madlo pro přenášení a jsou vybaveny vestavěným akumulátorem, který má výdrž až 50 hodin při nepřetržitém provozu