Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, sterilní, Sterile PolySat®
Dodavatel: Texwipe
TX3216 TX3213
115-0473EA 12150 CZK
115-0473 115-2459
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, sterilní, Sterile PolySat®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tyto ubrousky vyrobené z směsi vláken polyesteru/celulózy, která jsou oddělená vodou jsou předvlhčené 70% isopropylalkoholem a 30% DIW (filtrované přes 0,2 μm filtr).
  • Gamma ozářeno na 10⁻⁶ úroveň zajištění sterility podle pokynů AAMI
  • Odstraňuje problémy spojené s filtrací, sterilizací a mícháním alkoholu a DI vody
  • Balení umožňuje otření vnějšího vaku alkoholem před zavedením do sterilních souprav
  • Měkký, všestranný stírací substrát
  • Vhodné pro sterilní utírání výrobních zařízení vyžadujících nízkou extrahovatelnost rozpouštědlem a nízkou tvorbu částic
Ideální pro úklid sterilních prostor s klasifikovanou třídou čistoty ve farmaceutických prostorech aseptického zpracování, biotechnologických výrobních zařízeních, mikrobiologických laboratořích a přípravných místnostech.
Balení: Baleny v opakovaně uzavíratelném pružné obalu FlexPack.