Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, sterilní, Sterile TechniSat®
Dodavatel: Texwipe
TX3217 TX3214
115-0314EA 12060 CZK
115-0314 115-1777
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, sterilní, Sterile TechniSat®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tyto ubrousky vyrobené z směsi vláken polyesteru/celulózy, která jsou oddělená vodou jsou předvlhčené 70% isopropylalkoholem a 30% DIW (filtrované přes 0,2 μm filtr). Každé balení je ošetřeno gama zářením na hodnotu 10⁻⁶ úrovně sterilizace.
  • Hydrozapletený polyester/celulózový substrát bez pojiva
  • Balení umožňuje otření vnějšího vaku alkoholem před zavedením do sterilních souprav
  • Nabízí nízké úrovně extrahovatelných rozpouštědel a tvorbu částic
  • Ideální pro utírání rukou v rukavicích
Ideální pro úklid sterilních prostor s klasifikovanou třídou čistoty ve farmaceutických prostorech aseptického zpracování, biotechnologických výrobních zařízeních, mikrobiologických laboratořích a přípravných místnostech.
Balení: Baleny v opakovaně uzavíratelném pružné obalu FlexPack.