Tisk…
Dezinfekční, sterilní 70% isopropanol, Contec
Dodavatel: CONTEC
SBC570I SBT170IW SBT0570IW
CONTSBC570IEA 9860 CZK
CONTSBC570I 141-1463 115-2473
Dezinfekční, sterilní 70% isopropanol, Contec
Prostředky čistící Dezinfekční prostředek
Contec® Sterilní IPA je směs 70 % v/v isopropanolu s 30 % vody pro injekce nebo čištěné vody, tato formulace připravená k použití eliminuje náklady na míchání, filtraci, zpracování a kontrolu kvality v rámci vlastní výroby. Používá se k otírání rukou v rukavicích a také jako čistič povrchů pro odstranění kontaminantů, zejména při použití ve spojení se sterilními ubrousky Contec®.
  • Zaručené hladiny endotoxinu <0,25 EU/ml jej předurčují k použití v oblastech kontaktu s produkty
  • GMP vyráběné v rámci laminárního proudění vzduchu třídy A v čistém prostoru třídy C zajišťuje, že alkohol, nádoba a obal jsou bez kontaminace a částic
  • Spouštěcí sprej a chráněný systém „bag in bottle“ zabraňuje kontaminaci obsahu lahvičky během používání
  • Lahve lze zcela vyprázdnit, čímž se eliminuje plýtvání, takže není třeba vyhazovat nepoužitý produkt po dobu trvanlivosti
  • Spouštěcí sprej lze nastavit na proud nebo sprej - velká velikost kapiček snižuje riziko vdechnutí a poskytuje dobré pokrytí povrchu
  • Dvojité/trojité sáčky balené v lineárním trhacím obalu, takže každý sáček lze snadno otevřít i v rukavicích
  • Sterilní pomocí gama záření, takže je vhodný pro použití v čistých prostorách třídy A a B
The 5 L product is blended with purified water, whereas the trigger sprays are blended with water for injection.
The alcohol blend is 0,2 µm filtered, filled and bagged in a Grade C (ISO Class 7) cleanroom. This clean manufacture coupled with water for injection or purified water means the alcohol blend is guaranteed to have an endotoxin level of less than 0,25 EU/ml.
Certifikace: Contec Sterile IPA is provided sterile by gamma irradiated using a validated process at no less than 25 kGy.
Informace o dodávce: Supplied as 0,5 L or 1 L trigger sprays fitted with a protected system, which ensures sterility throughout use, or 5 L capped container for larger areas.
Upozornení: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.