Tisk…
VWR® Traceable® excursion trac, Teploměry se záznamníkem údajů
Dodavatel: VWR Collection
620-2204EA 6520 CZK
620-2204 620-2205 620-2206 620-2207 620-2208 620-2209 620-2210
VWR® Traceable® excursion trac, Teploměry se záznamníkem údajů
Teploměry Teploměry digitální
Tyto vysoce přesné teploměry se záznamníkem jsou určeny ke sledování teploty v chladničkách, mrazničkách, vodních lázních, topných blocích a inkubátorech.
  • vysoký/nízký alarm, časové razítko
  • uživatelsky definovaný interval záznamu dat od 1 minuty do 24 hodin
  • uloží až 10 jednotlivých událostí (alarmů)
  • splňuje aktuální požadavky CDC ohledně skladování a monitorování vakcín
  • průběžné zaznamenávání dat, zůstává uloženo posledních 525 600 naměřených dat
  • po uložení hodnot na USB klíč, mohou být data uložená v jednotce smazána
  • snadné načítání dat: Jednotka dále pracuje i při stahování nebo analýze naměřených dat
  • indikátory stavu: slabá baterie, plná paměť, USB přenos dat a probíhající alarm
W×D×H: 70×20×107 mm
Weight: 140 g
Traceable to NIST.
Certifikace: V souladu s normami NIST. Shoda kalibrace s ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001.
Informace o dodávce: dodáváno s individuálně očíslovaným kalibračním certifikátem Traceable®.