Tisk…
SPE kolony, na bázi polymeru, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Dodavatel: Avantor
7519-05EA 5450 CZK
7519-05 7519-22 7523-05 7519-02 7609-02 7519-00 7519-01 7519-22T 7519-25 7523-02 7523-22
SPE kolony, na bázi polymeru, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Kolony chromatografické
Příprava vzorku extrakcí na pevné fázi často vyžaduje stacionární fáze, které jsou stabilní v celém rozsahu pH. Kopolymerní sorbent styren-divinylbenzen (SDB) může vylepšit kvalitu přípravy vzorku.
Vynikající strukturní, mechanické a chemické vlastnosti, čistota balení, zatížitelnost a stabilita SDB sorbentu umožňuje vylepšené čištění a předkoncentraci vzorků. Tento SDB polymerní sorbent je vysoce účinný a selektivní SDB sorbent s vysokou průchodností. Umožňuje vysokou výtěžnost a reprodukovatelnost výsledků, a to i SPE sloučenin různých polarit.