Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Dodavatel: Avantor
7466-07EA 6850 CZK
7466-07 7466-08 7466-06 7466-04 7466-01 7466-03 7466-10
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP nebo skleněné kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách. Kolony BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus® se používají v případech, kdy má BAKERBOND spe™ C18 nízkou výtěžnost vysoce polárních (ve vodě rozpustných) sloučenin.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
  • Oproti BAKERBOND spe™ C18 až 10 krát vyšší výtěžnost polárních sloučenin
Obecné aplikace: Obecná léčiva (More Product Information