Tisk…
Sample container with screw cap
Dodavatel: DELTALAB
409511 409711 409702 409726 409701 409726.G
216-4051EA 5720 CZK
216-4051 216-4052 216-4100 DELT409726 DELT409701 DELT409726.G
Sample container with screw cap
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
  • With or without label
  • Blue containers are ideal for photosensitive samples
  • Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904