Tisk…
Scoops
Dodavatel: LAMAPLAST
64 65 63 62
LAMA64EA 213 CZK
LAMA64 LAMA65 LAMA63 LAMA62
Scoops
Lopatky
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904