Tisk…
Pláště laboratorní, KIMTECH SCIENCE* A7 P+
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
97740 97700 97710 97730 97720
113-7901EA 3480 CZK
113-7901 113-7897 113-7898 113-7900 113-7899
Pláště laboratorní, KIMTECH SCIENCE* A7 P+
Jednorázové oděvy
Tyto laboratorní pláště, vyrobené z filmu potaženého PP s trojitými švy jsou ideální pro použití ve výzkumném i výrobním prostředí farmacie, biochemie, kosmetiky, forenzních a dalších aplikací. Chrání uživatele před nízkorizikovým kapalným chemikáliím ve formě lehkých postřiků, sprejů a aerosolů.
  • Vysoká úroveň ochrany proti částicím a bakteriím (s filtrační účinností 99%)
  • Netkaný materiál je pocitově podobný látce a je prodyšný; snižuje riziko teplotního stresu a umožňuje dlouhodobé používání plášťů
  • Bez obsahu silikonu, latexu, nízké uvolňování vláken
  • Protiskluzová, oděruvzdorná vnější vrstva
  • Elastické manžety, náprstky na palce, prodloužená délka rukávů, vysoký límec
  • Rukavice mohou být nataženy přes plášť, což zajišťuje vynikající pokrytí chemicky odolným materiálem
Barva: Bílá
Certifikace: Typ 6 (PB), EN 1149-1; Kat. III
Balení: Individuálně dvojitě balené pro oblasti ISO 7, třídy C.