Tisk…
VWR® ATC,ruční refraktometry
Dodavatel: VWR Collection
635-0629EA 4280 CZK
635-0629 635-0630 635-0631 635-0632 635-0633 635-0634 635-0635 635-0636 635-0637 635-0638 635-0639
VWR® ATC,ruční refraktometry
Refraktometry Refraktometry ruční
Ruční refraktometry s automatickou teplotní kompenzací (ATC)poskytují přesné a konzistentní výsledky.
  • ATC při 20 °C mezi 10 a 30 °C
  • Váhy jsou snadno čitelné a poskytují přesné výsledky
  • Snadné použití a čištění