Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® Solvex® 37-676 / 37-695
Dodavatel: Ansell
37-695/8 37-695/9 37-676/10 37-676/11 37-676/7 37-676/8 37-676/9 37-695/10 37-695/11 37-695/7
ANSE37-695/8EA 2100 CZK
ANSE37-695/8 ANSE37-695/9 ANSE37-676/10 ANSE37-676/11 ANSE37-676/7 ANSE37-676/8 ANSE37-676/9 ANSE37-695/10 ANSE37-695/11 ANSE37-695/7
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® Solvex® 37-676 / 37-695
Rukavice
Tyto antistatické nitrilové rukavice s vločkovou podšívkou jsou ideální volbou pro bezpečnou manipulaci v širokém spektru pracovních prostředí, kde jsou přítomny agresivní chemikálie.
  • Plně opakovaně použitelné, s velkou odolností proti oděru
  • Bavlněná podšívka a flexibilní nitrilový film nabízí výjimečné pohodlí pro nositele
  • Obrácený kosočtverečný povrch zvyšuje úroveň přilnavosti
  • Delší délka pro rozšířenou ochranu zápěstí a spodní oblasti předloktí
Ideální pro chemické zpracování a přípravu, rafinační aplikace, kovovýrobu, manipulaci s agrochemikáliemi a pro použití v polygrafickém průmyslu.
Certifikace: 37-676: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), EN 1149; Cat. III
37-695: EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101A), EN 1149; Cat. III
Schváleny ke kontaktu s potravinami