Tisk…
Víceparametrické hloubkové sondy, MPP 930 IDS
Dodavatel: WTW
401205 401206
665-0357EA 111860 CZK
665-0357 665-0358
Víceparametrické hloubkové sondy, MPP 930 IDS
Elektrody Elektrody ostatní
Tyto digitální hloubkové sondy se zabudovanou kompenzací barometrického tlaku a teploty mohou měřit rozpuštěný kyslík, pH nebo ORP a vodivost současně s hloubkou. Mohou být použity s jednou, dvěma nebo třemi IDS elektrodami. Uvedená měření lze provádět s jedním z těchto zařízení - Multi 3430 nebo Multi 3630 IDS.
  • k vytvoření tlakového, pnutí odolného datového připojení k MPP IDS je potřeba pouze kliknutí (žádné kroucení a žádné šroubování)
  • volitelná speciální kabelová cívka s posuvnými kontakty pro současné navíjení kabelu a odečítání naměřených hodnot; prostor pro kabely do délky 100 m
  • se třemi vstupy senzoru pro současné měření až tří parametrů včetně hloubky
Informace pro objednávání: Sensors on request, please contact customer service.
Informace o dodávce: Sondy jsou dodávány s vestavěným tlakovým senzorem, ochranným krytem, závažím a ochrannými krytkami pro vstupy a výstupy. Senzory objednávejte prosím zvlášť.
Kit je dodáván se zabudovaným tlakovým senzorem, ochranným krytem, závažím a ochrannými krytkami, přenosným kufříkem a třemi senzory (SensoLyt®900-P, TetraCon® 925-P a FDO® 925).