Tisk…
Systém reakčních bloků pro RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic a magnetické míchačky s ohřevem RET control-visc
Dodavatel: IKA
25000627 25000628 25000629 25000630 25000631 25000632 25000633 25000634 25000636 25000637 25000626 25000639 25000641 25000642 25000644 25000645 25000832 25000833 25000834 25000638 20007954 25003280
442-0977EA 2690 CZK
442-0977 442-0978 442-0973 442-0974 442-0975 442-0969 442-0970 442-0984 442-0962 442-0963 442-0976 442-0983 442-0966 442-0964 442-0967 442-0965 442-0985 442-0982 442-0981 442-0968 IKAA20007954 IKAA25003280
Systém reakčních bloků pro RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic a magnetické míchačky s ohřevem RET control-visc
Termostaty blokové Bloky
Reakční bloky umožňují provádět syntézy v baňkách s kulatým dnem při teplotách až 180 °C, bez potřeby použití olejové lázně. Systém zajišťuje optimální přenos tepla z ohřívané desky přímo do média. Je zaručeno rovnoměrné mísení, protože nedochází k rušení magnetického pole z hliníkových bloků. Reakční bloky mají rozměry 100 až 5000 ml a k dispozici jsou vložky pro usazení baněk s kruhovým dnem s rozměry 10 až 3000 ml. Díky široké škále vyměnitelných vložek systém lze použít pro škálu různých aplikací s magnetickými míchačkami s ohřevem RCT, RET a RH.
  • bezpečné a čisté syntézy v baňkách s kulatým dnem při teplotě až 180 °C
  • rovnoměrné mísení
  • vedení tepla je přímo do reakčních bloků a velmi přesné
  • vrstva PTFE brání spálení a zajišťuje bezpečnost práce se systémem