Tisk…
Průtokové kelímky s pevnou tryskou
Dodavatel: Industrial Physics
VF2048 VF2183 VF2049 VF2051 VF2050
769-1152EA 5870 CZK
769-1152 SIMEVF2183 SIMEVF2049 SIMEVF2051 SIMEVF2050
Průtokové kelímky s pevnou tryskou
Viskozimetry Pohárky průtokové
These flow cups are composed of an anodised aluminium cup and a stainless steel nozzle.
Designed to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifikace: ISO 2431
Informace pro objednávání: Stand must be ordered separately.