Tisk…
Čisticí systém pro řízené prostředí
Dodavatel: FHP VILEDA SCS
141928 141926 143774 143776
VILE141928EA 6710 CZK
VILE141928 141-0937 VILE143774 VILE143776
Čisticí systém pro řízené prostředí
Mopy
Tyto čisticí vozíky pro čisté prostory jsou speciálně navrženy pro použití v citlivých oblastech a řízených prostředích. Čistící vozíky jsou velmi funkční, všestranné a vyznačují se vynikajícími ergonomickými vlastnostmi.
  • Malé a kompaktní
  • Tepelně a chemicky odolné
  • U elektricky vodivých koleček je běhoun kola vyroben z materiálu odolného proti hydrolýze
  • Plně autoklávovatelná a vhodná pro gamma sterilizaci
ISO 5 / GMP A + B / D FED209 class 100
Certifikace: ISO 5 / GMP A + B / D FED209 class 100