Tisk…
Lopatky, s ohnutou rukojetí, Sterileware®, SP Bel-Art
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
H369042006 H369022006
212-0712EA 2350 CZK
212-0712 212-0711
Lopatky, s ohnutou rukojetí, Sterileware®, SP Bel-Art
Lopatky
PS, bílé, sterilní. Tyto vzorkovací lopatky jsou určeny pro získávání vzorků z většího množství materiálu.
  • díky plochému dnu zůstávají lopatky na rovném povrchu stát a lze je využívat jako navažovací lodičky
  • vyrobeno z odolného PS třídy FDA
  • bezpečné pro kontakt s potravinami, léky a kosmetikou
  • jednotlivě balené, sterilizované gama zářením
  • s vyraženým číslem šarže pro přesné vyhledání; dodáván s osvědčením o sterilizaci
Díky zahnuté rukojeti zůstává ruka ve větší vzdálenosti od vzorku, než u standardních rovných rukojetí. Tím se snižuje možnostMore Product Information