Tisk…
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
13861-5 13861-25
CAYM13861-5EA 1320 CZK
CAYM13861-5 CAYM13861-25
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Vzorec: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337,3 g/mol
MDL Number: MFCD00010733
CAS číslo: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5