Tisk…
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
H63480.03 H63480.06
H63480.03EA 2920 CZK
H63480.03 H63480.06
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173,00 g/mol
Bod tání: 121…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411341
CAS číslo: 40381-90-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III