Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
H61176.06 H61176.14
H61176.06EA 3880 CZK
H61176.06 H61176.14
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.03 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09032952
CAS číslo: 114897-92-6