Phenyl bromoacetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H60464.06
H60464.18
H60464.06EA
1280
CZK
H60464.06
H60464.18
Phenyl bromoacetate ≥98%
Phenyl bromoacetate
Vzorec:
C₈H₇BrO₂ Bod varu: 134 °C Bod tání: 31…33 °C Hustota: 1,508 Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192391 CAS číslo: 620-72-4 |