Tisk…
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride
H59878.09 H59878.18
H59878.09EA 2550 CZK
H59878.09 H59878.18
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Vzorec: C₅H₉ClN₂S
MW: 164,66 g/mol
Bod tání: 273…274 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012711
CAS číslo: 71574-33-9