2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H63620.03
H63620.06
H63620.03EA
2910
CZK
H63620.03
H63620.06
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 14190-59-1
Molecular Formula: C4H3NO2S
Formula Weight: 129.14
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD02094169
Vzorec:
C₄H₃NO₂S |
MDL Number:
MFCD02094169 CAS číslo: 14190-59-1 |