Tisk…
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4-trifluoromethylbenzene
H61978.06 H61978.14
H61978.06EA 1800 CZK
H61978.06 H61978.14
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673985
CAS číslo: 402-04-0