Tisk…
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H59921.14 H59921.22
H59921.14EA 3570 CZK
H59921.14 H59921.22
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049328
CAS číslo: 6212-33-5