Tisk…
2-Amino-6-chloropyrazine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61934.22 H61934.14
H61934.22EA 9850 CZK
H61934.22 H61934.14
2-Amino-6-chloropyrazine 95%
2-Amino-6-chloropyrazine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055024
CAS číslo: 33332-28-4