Tisk…
7-Fluorooxindole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 7-Fluoroindolin-2-one
H61511.MD H61511.03 H61511.06
H61511.MDEA 1580 CZK
H61511.MD H61511.03 H61511.06
7-Fluorooxindole 95%
7-Fluorooxindole
Vzorec: C₈H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179608
CAS číslo: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4