Tisk…
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: DDM
J66869.ME J66869.03 J66869.06
J66869.MEEA 4330 CZK
J66869.ME J66869.03 J66869.06
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Vzorec: C₂₄H₄₆O₁₁
Bod tání: 224…226 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00043012
CAS číslo: 69227-93-6