Tisk…
3'-Deoxyadenosine (cordycepine)
Dodavatel: Cayman Chemical
14426-10 14426-25 14426-50 14426-100
CAYM14426-10EA 1410 CZK
CAYM14426-10 CAYM14426-25 CAYM14426-50 CAYM14426-100
3'-Deoxyadenosine (cordycepine)
3'-Deoxyadenosine (cordycepine)
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₃
MDL Number: MFCD00037998
CAS číslo: 73-03-0
EINECS: 200-791-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III