Tisk…
Puromycin dihydrochloride
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
13884-25 13884-50 13884-100 13884-500
CAYM13884-25EA 1440 CZK
CAYM13884-25 CAYM13884-50 CAYM13884-100 CAYM13884-500
Puromycin dihydrochloride
Puromycin dihydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012691
CAS číslo: 58-58-2
EINECS: 200-387-8