Tisk…
Acridine orange
Dodavatel: Cayman Chemical
14338-5 14338-10 14338-25
CAYM14338-5EA 2550 CZK
CAYM14338-5 CAYM14338-10 CAYM14338-25
Acridine orange
Acridine orange
Vzorec: C₁₇H₁₉N₃
MDL Number: MFCD00005029
CAS číslo: 494-38-2