Tisk…
2-Deoxy-D-glucose
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
14325-1 14325-5 14325-10 14325-25
CAYM14325-1EA 2060 CZK
CAYM14325-1 CAYM14325-5 CAYM14325-10 CAYM14325-25
2-Deoxy-D-glucose
2-Deoxy-D-glucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
MDL Number: MFCD00151328
CAS číslo: 154-17-6
EINECS: 205-823-0