Streptozocin
Dodavatel: Cayman Chemical
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
13104-50
13104-1
CAYM13104-50EA
981
CZK
CAYM13104-50
CAYM13104-1
Streptozocin
Streptozocin
Vzorec:
C₈H₁₅N₃O₇ MW: 265,2 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00006607 CAS číslo: 18883-66-4 EINECS: 242-646-8 |