Tisk…
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 9-Bromononan-1-ol
H61393.06 H61393.14
H61393.06EA 2140 CZK
H61393.06 H61393.14
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Vzorec: C₉H₁₉BrO
MW: 223,15 g/mol
Bod varu: 125…126 °C (2 mmHg)
Bod tání: 33…35 °C
Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063348
CAS číslo: 55362-80-6