Tisk…
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
14321-50 14321-100 14321-250
CAYM14321-50EA 1970 CZK
CAYM14321-50 CAYM14321-100 CAYM14321-250
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₁ClFNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00132962
CAS číslo: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II