Tisk…
Tetracycline hydrochloride
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
14328-10 14328-25 14328-50
CAYM14328-10EA 1480 CZK
CAYM14328-10 CAYM14328-25 CAYM14328-50
Tetracycline hydrochloride
Tetracycline hydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078142
CAS číslo: 64-75-5
EINECS: 200-593-8