Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H61559.14
H61559.22
H61559.14EA
4430
CZK
H61559.14
H61559.22
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate
Vzorec:
C₇H₉NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01566303 CAS číslo: 31891-06-2 |