Tisk…
Melatonin
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
14427-5 14427-10
CAYM14427-5EA 1320 CZK
CAYM14427-5 CAYM14427-10
Melatonin
Melatonin
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00005655
CAS číslo: 73-31-4
EINECS: 200-797-7