Tisk…
2-Piperidinemethanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
H60178.09 H60178.18
H60178.09EA 2930 CZK
H60178.09 H60178.18
2-Piperidinemethanol ≥97%
2-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Bod varu: 100…102 °C
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005987
CAS číslo: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2