Tisk…
3-Fluoropicolinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
H61458.03 H61458.06
H61458.03EA 2650 CZK
H61458.03 H61458.06
3-Fluoropicolinic acid ≥98%
3-Fluoropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114108
CAS číslo: 152126-31-3