Tisk…
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61902.03 H61902.06
H61902.03EA 2320 CZK
H61902.03 H61902.06
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98%
3-Fluoro-2-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781234
CAS číslo: 31224-43-8