Tisk…
Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60034.MD H60034.03
H60034.MDEA 800 CZK
H60034.MD H60034.03
Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Iron(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉FeO₉S₃
MW: 503.06
Bod tání: 183 °C
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144785
CAS číslo: 63295-48-7